ContactUsLinkComponent
Gloves, latex, Flex Grip, A174
Gloves, latex, Flex Grip, A174
Supplier:  Portwest
Certificates
Gloves, latex, Flex Grip, A174
Supplier:  Portwest
Specifications
  • Catalog No:
  • PRTWA174R8RS
  • PRTWA174R8RXXL
  • PRTWA174R8RXL
  • PRTWA174R8RM
  • PRTWA174R8RL
  • Model:
  • Flex Grip A174
  • Flex Grip A174
  • Flex Grip A174
  • Flex Grip A174
  • Flex Grip A174
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Hånd-specifik
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Genanvendelig
  • Foringsmateriale:
  • Strikke
  • Strikke
  • Strikke
  • Strikke
  • Strikke
  • Materiale:
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Latex
  • Overflade:
  • Latex coating on palm and fingertips
  • Latex coating on palm and fingertips
  • Latex coating on palm and fingertips
  • Latex coating on palm and fingertips
  • Latex coating on palm and fingertips
  • Måler:
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • 13
  • Manchet:
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • Strikket
  • EN norm:
  • EN 420, EN 388 (2.1.2.1.X)
  • EN 420, EN 388 (2.1.2.1.X)
  • EN 420, EN 388 (2.1.2.1.X)
  • EN 420, EN 388 (2.1.2.1.X)
  • EN 420, EN 388 (2.1.2.1.X)