Orders LinkContactUsLinkComponent
Rainwear softshell jackets, TK53
Rainwear softshell jackets, TK53
Leverandør:   Portwest
Rainwear softshell jackets, TK53
Leverandør:  Portwest
Certifikater
Rainwear softshell jackets, TK53
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
A contemporary detachable hooded jacket with a host of technical features, like pre-formed elbows and rubber cuff straps with 5 pockets for ample storage, phone pocket and zipped pockets.
  • Micro polar fleece lined and bonded with shell
  • Waterproof zips to prevent water penetration
  • Internal pocket for safe storage
  • Hook and loop cuffs for a secure fit
  • Chin guard for added comfort and stability
Shell fabric: 94% polyester, 6% elastane 160 g laminated to 100% polyester micro polar fleece 150 g 310 g.
Made of durable breathable, windproof and water resistant fabric.
Specifications for Product Family
Specifikationer
  • Catalog No:
  • PRTWTK53BKRM
  • PRTWTK53BKRL
  • PRTWTK53BKRXL
  • PRTWTK53BKRXXL
  • PRTWTK53NARM
  • PRTWTK53NARL
  • PRTWTK53NARXL
  • Model:
  • TK53
  • TK53
  • TK53
  • TK53
  • TK53
  • TK53
  • TK53
  • Outfit applikationer:
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • General Purpose
  • Risk area:
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Rain (waterproof)
  • Køn:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Lukkestørrelse:
  • Med Velcro®
  • Med Velcro®
  • Med Velcro®
  • Med Velcro®
  • Med Velcro®
  • Med Velcro®
  • Med Velcro®
  • Stof:
  • 94% polyester, 6% elastane
  • 94% polyester, 6% elastane
  • 94% polyester, 6% elastane
  • 94% polyester, 6% elastane
  • 94% polyester, 6% elastane
  • 94% polyester, 6% elastane
  • 94% polyester, 6% elastane
  • Vægt:
  • 160 g
  • 160 g
  • 160 g
  • 160 g
  • 160 g
  • 160 g
  • 160 g
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Farve
    Tøj størrelse
    Tilgængelighed
    Price
  • TK53
    sort
    M
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr669.00
    kr669.00
    1 * 1 Items
       kr669.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWTK53BKRM
    Model
    TK53
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Køn
    Unisex
    Lukkestørrelse
    Med Velcro®
    Stof
    94% polyester, 6% elastane
    Vægt
    160 g
  • TK53
    sort
    L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr669.00
    kr669.00
    1 * 1 Items
       kr669.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWTK53BKRL
    Model
    TK53
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Køn
    Unisex
    Lukkestørrelse
    Med Velcro®
    Stof
    94% polyester, 6% elastane
    Vægt
    160 g
  • TK53
    sort
    XL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr669.00
    kr669.00
    1 * 1 Items
       kr669.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWTK53BKRXL
    Model
    TK53
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Køn
    Unisex
    Lukkestørrelse
    Med Velcro®
    Stof
    94% polyester, 6% elastane
    Vægt
    160 g
  • TK53
    sort
    XXL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr669.00
    kr669.00
    1 * 1 Items
       kr669.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWTK53BKRXXL
    Model
    TK53
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Køn
    Unisex
    Lukkestørrelse
    Med Velcro®
    Stof
    94% polyester, 6% elastane
    Vægt
    160 g
  • TK53
    mørkeblå
    M
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr669.00
    kr669.00
    1 * 1 Items
       kr669.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWTK53NARM
    Model
    TK53
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Køn
    Unisex
    Lukkestørrelse
    Med Velcro®
    Stof
    94% polyester, 6% elastane
    Vægt
    160 g
  • TK53
    mørkeblå
    L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr669.00
    kr669.00
    1 * 1 Items
       kr669.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWTK53NARL
    Model
    TK53
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Køn
    Unisex
    Lukkestørrelse
    Med Velcro®
    Stof
    94% polyester, 6% elastane
    Vægt
    160 g
  • TK53
    mørkeblå
    XL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - kr669.00
    kr669.00
    1 * 1 Items
       kr669.00
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    PRTWTK53NARXL
    Model
    TK53
    Outfit applikationer
    General Purpose
    Risk area
    Rain (waterproof)
    Køn
    Unisex
    Lukkestørrelse
    Med Velcro®
    Stof
    94% polyester, 6% elastane
    Vægt
    160 g