ContactUsLinkComponent
Avantor® ACE® UltraCore Phenyl Hexyl, Analytical HPLC/UHPLC Columns
Avantor® ACE® UltraCore Phenyl Hexyl, Analytical HPLC/UHPLC Columns
Leverandør:  Avantor
Certifikater
undefined
Avantor® ACE® UltraCore Phenyl Hexyl, Analytical HPLC/UHPLC Columns
Leverandør:  Avantor
Specifikationer
  • Catalog No:
  • CORE-35G-1546
  • CORE-35G-21GD
  • CORE-35G-1530
  • CORE-35G-530
  • CORE-35G-546
  • CORE-35G-30GD
  • CORE-35G-521
  • CORE-35G-46GD
  • CORE-35G-1046
  • CORE-35G-1521
  • CORE-35G-1021
  • CORE-35G-1030
  • Kulstofbelastning:
  • 6,2%
  • 6,2%
  • 6,2%
  • 6,2%
  • 6,2%
  • 6,2%
  • 6,2%
  • 6,2%
  • 6,2%
  • 6,2%
  • 6,2%
  • 6,2%
  • Endcapped:
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Maks. tryk:
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • 600 bar
  • pH range:
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • 2 - 9
  • Surface area:
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • 115 m²/g
  • Temperature limit:
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • 60 °C (pH 2); 40 °C (pH 9)
  • USP code:
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
  • L11
Specifikationer
Relateret information
Guard Cartridge Holder
Produktinformation