Orders LinkContactUsLinkComponent
KLEEN blade management system
Leverandør:   SWANN MORTON
KLEEN blade management system
Leverandør:  SWANN MORTON
Certifikater
KLEEN blade management system
KLEEN blade management system
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
The KLEEN Blade Management System allows for effortless safe attachment and removal of surgical blades from a standard handle. The system which incorporates a quality Swann-Morton surgical blade is designed to operate with most No.3 and No.4 standard surgical handles already in circulation within the hospital system thus minimising disruption and cost during the conversion process.
  • Sterile and non sterile blades
  • Protective sliding sheath
The sheath covers the blade completely thus assisting with accident free handling. It fully exposes the surgical blade when in use with an intuitive lock which prevents any forward movement of the sheath during the procedure. Easy to detach the BMS encapsulates the contaminated sharp which is still visible for the final count and to help ensure safe and responsible disposal.
Product Family Options
Sterile
Produktinformation
  • Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • SWAN5701
    Kleen BMS No. 10
    Kleen BMS No. 10
    Rustfrit stål
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.340,00 kr
    2.340,00 kr
    1 * 50 Items
       2.340,00 kr
  • SWAN5703
    Kleen BMS No. 11
    Kleen BMS No. 11
    Rustfrit stål
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.340,00 kr
    2.340,00 kr
    1 * 50 Items
       2.340,00 kr
  • SWAN5791
    Kleen BMS No. 11P
    Kleen BMS No. 11P
    Rustfrit stål
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.340,00 kr
    2.340,00 kr
    1 * 50 Items
       2.340,00 kr
  • SWAN5705
    Kleen BMS No. 15
    Kleen BMS No. 15
    Rustfrit stål
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.340,00 kr
    2.340,00 kr
    1 * 50 Items
       2.340,00 kr
  • SWAN5792
    Kleen BMS No. 15T
    Kleen BMS No. 15T
    Rustfrit stål
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.340,00 kr
    2.340,00 kr
    1 * 50 Items
       2.340,00 kr
  • SWAN5706
    Kleen BMS No. 20
    Kleen BMS No. 20
    Rustfrit stål
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.470,00 kr
    2.470,00 kr
    1 * 50 Items
       2.470,00 kr
  • SWAN5707
    Kleen BMS No. 21
    Kleen BMS No. 21
    Rustfrit stål
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.470,00 kr
    2.470,00 kr
    1 * 50 Items
       2.470,00 kr
  • SWAN5708
    Kleen BMS No. 22
    Kleen BMS No. 22
    Rustfrit stål
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.470,00 kr
    2.470,00 kr
    1 * 50 Items
       2.470,00 kr
  • SWAN5710
    Kleen BMS No. 23
    Kleen BMS No. 23
    Rustfrit stål
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.470,00 kr
    2.470,00 kr
    1 * 50 Items
       2.470,00 kr
  • SWAN5711
    Kleen BMS No. 24
    Kleen BMS No. 24
    Rustfrit stål
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 Items
    1 * 50 Items - 2.470,00 kr
    2.470,00 kr
    1 * 50 Items
       2.470,00 kr
Non sterile
Produktinformation
  • Materiale
    Tilgængelighed
    Price
  • SWAN5606
    Kleen BMS No. 20
    Kleen BMS No. 20
    Rustfrit stål
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 19.780,00 kr
    19.780,00 kr
    1 * 500 Items
       19.780,00 kr