Orders LinkContactUsLinkComponent
ICP standard solutions, Fluka™
ICP standard solutions, Fluka™
Leverandør:   Honeywell Chemicals
ICP standard solutions, Fluka™
Leverandør:  Honeywell Chemicals
Certifikater
ICP standard solutions, Fluka™
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Certified Reference Materials (CRMs).
  • Traceable to NIST
Certifications: ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB)
Product Family Options
Produktinformation
  • Koncentration
    Matrice
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • HONCE2213-100ML
    ICP Standard (15 Components)
    ICP Standard (15 Components)
    1 - 200 mg/L
    5% HNO₃
    100 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 3.600,00 kr
    3.600,00 kr
    1 * 100 mL
       3.600,00 kr
  • HONCE2214-100ML
    ICP Standard (23 Components)
    ICP Standard (23 Components)
    100 mg/L
    5% HNO₃/0,2% HF
    100 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 2.780,00 kr
    2.780,00 kr
    1 * 100 mL
       2.780,00 kr
  • HONCE2216-100ML
    ICP Standard (4 Components)
    ICP Standard (4 Components)
    1000 mg/L
    2% HNO₃
    100 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 1.850,00 kr
    1.850,00 kr
    1 * 100 mL
       1.850,00 kr
  • HONCE2217-100ML
    ICP Standard (7 Components)
    ICP Standard (7 Components)
    50 - 1000 mg/L
    5% HNO₃/0,2% HF
    100 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 2.260,00 kr
    2.260,00 kr
    1 * 100 mL
       2.260,00 kr
  • HONCE2218-100ML
    ICP Standard (7 Components)
    ICP Standard (7 Components)
    5 - 1500 mg/L
    5% HNO₃
    100 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 3.400,00 kr
    3.400,00 kr
    1 * 100 mL
       3.400,00 kr