Orders LinkContactUsLinkComponent
Lead ICP standards, (CRMs), Fluka™
Lead ICP standards, (CRMs), Fluka™
Leverandør:   Honeywell Chemicals
Lead ICP standards, (CRMs), Fluka™
Leverandør:  Honeywell Chemicals
Certifikater
Lead ICP standards, (CRMs), Fluka™
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Certified Reference Materials (CRMs)
  • Traceable to SRM from NIST
 : ISO/IEC 17025:2017 (ANAB), ISO 17034:2016 (ANAB).
Product Family Options
Produktinformation
  • Element
    Symbol
    Koncentration
    Matrice
    Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bly
    Pb
    1000 mg/L
    2% HNO₃
    Plastic bottle
    100 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 722,00 kr
    722,00 kr
    1 * 100 mL
       722,00 kr
  • Bly
    Pb
    10000 mg/L
    5% HNO₃
    Plastic bottle
    100 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 1.040,00 kr
    1.040,00 kr
    1 * 100 mL
       1.040,00 kr