Orders LinkContactUsLinkComponent
Tissue processing/embedding cassettes in QuickLoad™ stacks, Unisette™, M525T
Leverandør:   Simport Scientific
Tissue processing/embedding cassettes in QuickLoad™ stacks, Unisette™, M525T
Leverandør:  Simport Scientific
Certifikater
Tissue processing/embedding cassettes in QuickLoad™ stacks, Unisette™, M525T
Tissue processing/embedding cassettes in QuickLoad™ stacks, Unisette™, M525T
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These cassettes are moulded from acetal and keep specimens safely submerged in liquid, and are resistant to the chemical action of most histological solvents.
  • Anterior writing area at a 45° angle
  • Taped cassettes to be used with Leica ink jet printers
  • Easy to remove disposable cover
Unisette™ histology cassette comes with a 45° anterior writing surface. This configuration is considered ideal for optimal workflow in some automated cassette printers and efficient barcode reading.
The efficient flow-through slots maximise fluid exchange and ensure proper drainage. The one-piece integral lid eliminates the need for separate steel lids. The snap-latch and hinge-lock design of the UNISETTE™ prevents early separation of base and lid and allows for one-handed operation.
 : Cassettes are packed in stacks of 40. Each case contains 25 stacks for a total of 1000 cassettes.
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Tilgængelighed
    Price
  • hvid
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.070,00 kr
    2.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.070,00 kr
  • lyserød
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.070,00 kr
    2.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.070,00 kr
  • grøn
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.070,00 kr
    2.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.070,00 kr
  • gul
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.070,00 kr
    2.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.070,00 kr
  • blå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.070,00 kr
    2.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.070,00 kr
  • Abrikosfarvet
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.070,00 kr
    2.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.070,00 kr
  • cremefarvet
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.070,00 kr
    2.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.070,00 kr
  • grå
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.070,00 kr
    2.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.070,00 kr
  • lilla
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.070,00 kr
    2.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.070,00 kr
  • orange
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.070,00 kr
    2.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.070,00 kr
  • turkis
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 2.070,00 kr
    2.070,00 kr
    1 * 1.000 Items
       2.070,00 kr