Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
Decabromodiphenyl ether [13C12]
Decabromodiphenyl ether [13C12] in n-nonane
Decabromodiphenyl ether [13C12] in n-nonane
Decabromodiphenyl ether [13C12] in n-nonane
CAMBEO-5003
:
CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
:
Decabromodiphenyl ether [13C12] in n-nonane
CAMBEO-5003
:
CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
:
Pakn:
1,2 mL
Seq:
2080
:
:
971.1 g/mol
:
562099-68-7
:
*C₁₂Br₁₀O