Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
Tetrabromobisphenol A [ring-¹³C12]
Tetrabromobisphenol A [ring-¹³C12] 50 µg/ml in methanol
Tetrabromobisphenol A [ring-¹³C12] 50 µg/ml in methanol
CAMBCLM-4694-1.2
:
CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
:
Tetrabromobisphenol A [ring-¹³C12] 50 µg/ml in methanol
CAMBCLM-4694-1.2
:
CAMBRIDGE ISOTOPE LABS
:
Pakn:
1,2 mL
Seq:
2080
:
:
555.8 g/mol
:
GHS02
:
GHS08
:
GHS06
:
1352876-39-1
:
C(CH₃)₂(HO*C₆H₂Br₂)₂