Orders LinkContactUsLinkComponent
Absorbent socs, Allwik Universal
Absorbent socs, Allwik Universal
Leverandør:   Brady
Absorbent socs, Allwik Universal
Leverandør:  Brady
Certifikater
Absorbent socs, Allwik Universal
Absorbent socs, Allwik Universal
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These Allwik-Socs are used for absorbing leaks and spills around machines.
  • Absorbs a variety of industrial liquids including aggressive chemicals
  • Flexible design allows the soc to fit around any machine, corner or curve
  • Filled with universal meltblown polypropylene
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Pakket
    Ø×L
    Tilgængelighed
    Price
  • 43 L
    12 pieces/box
    76×122 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 12 Items
    1 * 12 Items - 875,00 kr
    875,00 kr
    1 * 12 Items
       875,00 kr
  • 43 L
    6 pieces/box
    76×244 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 6 Items
    1 * 6 Items - 875,00 kr
    875,00 kr
    1 * 6 Items
       875,00 kr