Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels for BBP33 printers, type B-472
Leverandør:   Brady
Labels for BBP33 printers, type B-472
Leverandør:  Brady
Certifikater
Labels for BBP33 printers, type B-472
Labels for BBP33 printers, type B-472
11 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Flame retardant wire wraps (B-472) are ideal for cable and wire bundle applications and label applications where self-extinguishing properties are required.
  • Polyimide material specifically designed to self-extinguish and prevent flames from propagating
  • Service temperature of –40 to 100 °C
Matte finish material with permanent acrylic adhesive can be thermal transfer printed or dot matrix printed.
 : RoHS approved.
Product Family Options
Labels
Produktinformation
  • Model
    Materiale
    Klæbestof
    Farve
    Printing method
    Printer
    Dimensioner
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • BRDY133778
    Labels, topcoated polyimide
    Labels, topcoated polyimide
    B-472
    Polyimid
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    6,4×6,4 mm
    12 labels/row
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 15.000 Items
    1 * 15.000 Items - 1.040,00 kr
    1.040,00 kr
    1 * 15.000 Items
       1.040,00 kr
  • BRDY133796
    Labels, topcoated polyimide
    Labels, topcoated polyimide
    B-472
    Polyimid
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    19,1×6,4 mm
    4 labels/row
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items
    1 * 5.000 Items - 1.040,00 kr
    1.040,00 kr
    1 * 5.000 Items
       1.040,00 kr
  • BRDY133835
    Labels, topcoated polyimide
    Labels, topcoated polyimide
    B-472
    Polyimid
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    22,9×6,4 mm
    3 labels/row
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items
    1 * 5.000 Items - 1.250,00 kr
    1.250,00 kr
    1 * 5.000 Items
       1.250,00 kr
  • BRDY133890
    Labels, topcoated polyimide
    Labels, topcoated polyimide
    B-472
    Polyimid
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    25,4×12,7 mm
    3 labels/row
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items
    1 * 5.000 Items - 2.760,00 kr
    2.760,00 kr
    1 * 5.000 Items
       2.760,00 kr
  • BRDY133891
    Labels, topcoated polyimide
    Labels, topcoated polyimide
    B-472
    Polyimid
    Permanent akryl
    gul
    BBP33
    25,4×12,7 mm
    3 labels/row
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items
    1 * 5.000 Items - 2.760,00 kr
    2.760,00 kr
    1 * 5.000 Items
       2.760,00 kr
  • BRDY133849
    Labels, topcoated polyimide
    Labels, topcoated polyimide
    B-472
    Polyimid
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    31,8×9,5 mm
    2 labels/row
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items
    1 * 5.000 Items - 2.760,00 kr
    2.760,00 kr
    1 * 5.000 Items
       2.760,00 kr
Labelling tapes
Produktinformation
  • Model
    Materiale
    Klæbestof
    Farve
    Printing method
    Printer
    Dimensioner
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • BRDY133982
    Topcoated label printer tape
    Topcoated label printer tape
    B-472
    Polyimid
    Permanent akryl
    hvid
    Thermal transfer
    BBP33
    25,4 mm×25,9 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.180,00 kr
    1.180,00 kr
    1 * 1 Items
       1.180,00 kr
  • BRDY133983
    Topcoated label printer tape
    Topcoated label printer tape
    B-472
    Polyimid
    Permanent akryl
    gul
    Thermal transfer
    BBP33
    25,4 mm×25,9 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.180,00 kr
    1.180,00 kr
    1 * 1 Items
       1.180,00 kr
  • BRDY133992
    Topcoated label printer tape
    Topcoated label printer tape
    B-472
    Polyimid
    Permanent akryl
    hvid
    Thermal transfer
    BBP33
    50,8 mm×25,9 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.840,00 kr
    1.840,00 kr
    1 * 1 Items
       1.840,00 kr
  • BRDY133993
    Topcoated label printer tape
    Topcoated label printer tape
    B-472
    Polyimid
    Permanent akryl
    gul
    Thermal transfer
    BBP33
    50,8 mm×25,9 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.840,00 kr
    1.840,00 kr
    1 * 1 Items
       1.840,00 kr
  • BRDY134002
    Topcoated label printer tape
    Topcoated label printer tape
    B-472
    Polyimid
    Permanent akryl
    gul
    Thermal transfer
    BBP33
    76,2 mm×25,9 m
    1 roll/box
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 2.520,00 kr
    2.520,00 kr
    1 * 1 Items
       2.520,00 kr