Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels for BradyJet J5000 lab printer
Leverandør:   Brady
Labels for BradyJet J5000 lab printer
Leverandør:  Brady
Certifikater
Labels for BradyJet J5000 lab printer
Labels for BradyJet J5000 lab printer
18 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
This indoor marking film is an aqueous, inkjet printable, flexible, matte finish, pressure sensitive adhesive product that is designed to be used with the BradyJet™ J5000 colour label printer.
  • Specially-formulated topcoat enhances colours and label appearance
  • Topcoat protects print from smudging and harsh conditions
Tested to withstand exposure to liquids, alcohol and chemicals, as well as indoor fluorescent and UV lighting.
Product Family Options
Inkjet receptive polyester
Produktinformation
  • Model
    Materiale
    Printing method
    Farve
    Printer
    Dimensioner
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • BRDY148665
    Continuous label printer tape
    Continuous label printer tape
    B-2569
    Polyester
    Inkjet
    hvid
    BradyJet J5000
    57 mm×30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.360,00 kr
    2.360,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.360,00 kr
  • BRDY148658
    Continuous label printer tape
    Continuous label printer tape
    B-2569
    Polyester
    Inkjet
    hvid
    BradyJet J5000
    101 mm×30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 3.010,00 kr
    3.010,00 kr
    1 * 1 ROL
       3.010,00 kr
  • BRDY148652
    Continuous label printer tape
    Continuous label printer tape
    B-2569
    Polyester
    Inkjet
    hvid
    BradyJet J5000
    152 mm×30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 3.680,00 kr
    3.680,00 kr
    1 * 1 ROL
       3.680,00 kr
  • BRDY148655
    Continuous label printer tape
    Continuous label printer tape
    B-2569
    Polyester
    Inkjet
    hvid
    BradyJet J5000
    203 mm×30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 4.500,00 kr
    4.500,00 kr
    1 * 1 ROL
       4.500,00 kr
  • BRDY148662
    Pre-cut printer labels
    Pre-cut printer labels
    B-2569
    Polyester
    Inkjet
    hvid
    BradyJet J5000
    55×85 mm
    340 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.430,00 kr
    2.430,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.430,00 kr
  • BRDY148661
    Pre-cut printer labels
    Pre-cut printer labels
    B-2569
    Polyester
    Inkjet
    hvid
    BradyJet J5000
    75×110 mm
    270 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.680,00 kr
    2.680,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.680,00 kr
  • BRDY148654
    Pre-cut printer labels
    Pre-cut printer labels
    B-2569
    Polyester
    Inkjet
    hvid
    BradyJet J5000
    105×155 mm
    200 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 3.700,00 kr
    3.700,00 kr
    1 * 1 ROL
       3.700,00 kr
  • BRDY148668
    Pre-cut printer labels
    Pre-cut printer labels
    B-2569
    Polyester
    Inkjet
    hvid
    BradyJet J5000
    155×210 mm
    120 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.960,00 kr
    2.960,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.960,00 kr
  • BRDY148667
    Pre-cut printer labels
    Pre-cut printer labels
    B-2569
    Polyester
    Inkjet
    hvid
    BradyJet J5000
    178×254 mm
    100 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 3.730,00 kr
    3.730,00 kr
    1 * 1 ROL
       3.730,00 kr
Inkjet receptive vinyl
Produktinformation
  • Model
    Materiale
    Printing method
    Farve
    Printer
    Dimensioner
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • BRDY148656
    Continuous label printer tape
    Continuous label printer tape
    B-2595
    Vinyl
    Inkjet
    hvid
    BradyJet J5000
    57 mm×30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.970,00 kr
    1.970,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.970,00 kr
  • BRDY148653
    Continuous label printer tape
    Continuous label printer tape
    B-2595
    Vinyl
    Inkjet
    hvid
    BradyJet J5000
    101 mm×50 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.720,00 kr
    2.720,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.720,00 kr
  • BRDY148666
    Continuous label printer tape
    Continuous label printer tape
    B-2595
    Vinyl
    Inkjet
    hvid
    BradyJet J5000
    152 mm×30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 3.270,00 kr
    3.270,00 kr
    1 * 1 ROL
       3.270,00 kr
  • BRDY148663
    Continuous label printer tape
    Continuous label printer tape
    B-2595
    Vinyl
    Inkjet
    hvid
    BradyJet J5000
    203 mm×30 m
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 3.650,00 kr
    3.650,00 kr
    1 * 1 ROL
       3.650,00 kr
  • BRDY148657
    Pre-cut printer labels
    Pre-cut printer labels
    B-2595
    Vinyl
    Inkjet
    hvid
    BradyJet J5000
    55×85 mm
    340 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.160,00 kr
    2.160,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.160,00 kr
  • BRDY148660
    Pre-cut printer labels
    Pre-cut printer labels
    B-2595
    Vinyl
    Inkjet
    hvid
    BradyJet J5000
    75×110 mm
    270 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.380,00 kr
    2.380,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.380,00 kr
  • BRDY148651
    Pre-cut printer labels
    Pre-cut printer labels
    B-2595
    Vinyl
    Inkjet
    hvid
    BradyJet J5000
    105×155 mm
    200 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 3.290,00 kr
    3.290,00 kr
    1 * 1 ROL
       3.290,00 kr
  • BRDY148664
    Pre-cut printer labels
    Pre-cut printer labels
    B-2595
    Vinyl
    Inkjet
    hvid
    BradyJet J5000
    155×210 mm
    120 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.630,00 kr
    2.630,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.630,00 kr
  • BRDY148659
    Pre-cut printer labels
    Pre-cut printer labels
    B-2595
    Vinyl
    Inkjet
    hvid
    BradyJet J5000
    178×254 mm
    100 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 3.310,00 kr
    3.310,00 kr
    1 * 1 ROL
       3.310,00 kr