Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels for BBP33 printers, type B-427
Leverandør:   Brady
Labels for BBP33 printers, type B-427
Leverandør:  Brady
Certifikater
Labels for BBP33 printers, type B-427
Labels for BBP33 printers, type B-427
29 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Self-laminating wire and cable labels features white printable area with clear 'tail' that wraps around marker to protect text.
  • Superior resistance to abrasion, handling, solvents, water, oil and dirt
  • Vinyl with permanent acrylic adhesive designed specifically for tightly curved surfaces
Service temperature of –40 to 70 °C
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Materiale
    Klæbestof
    Farve
    Printer
    Dimensioner
    Tilgængelighed
    Price
  • BRDY143042
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    9,6×38,1 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.250 Items
    1 * 1.250 Items - 750,00 kr
    750,00 kr
    1 * 1.250 Items
       750,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY143042
  • BRDY143094
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    12,7×19,1 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.500 Items
    1 * 2.500 Items - 375,00 kr
    375,00 kr
    1 * 2.500 Items
       375,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY143094
  • BRDY143101
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    12,7×25,4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.500 Items
    1 * 2.500 Items - 500,00 kr
    500,00 kr
    1 * 2.500 Items
       500,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY143101
  • BRDY143092
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    12,7×36,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items
    1 * 5.000 Items - 1.710,00 kr
    1.710,00 kr
    1 * 5.000 Items
       1.710,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY143092
  • BRDY143097
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    19,1×23,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5.000 Items
    1 * 5.000 Items - 1.710,00 kr
    1.710,00 kr
    1 * 5.000 Items
       1.710,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY143097
  • BRDY142952
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    19,1×38,1 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.500 Items
    1 * 1.500 Items - 1.350,00 kr
    1.350,00 kr
    1 * 1.500 Items
       1.350,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY142952
  • BRDY143008
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    19,1×44,6 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3.500 Items
    1 * 3.500 Items - 2.910,00 kr
    2.910,00 kr
    1 * 3.500 Items
       2.910,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY143008
  • BRDY142882
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    19,1×63,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.310,00 kr
    1.310,00 kr
    1 * 500 Items
       1.310,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY142882
  • BRDY143096
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    20,3×36,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 4.000 Items
    1 * 4.000 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY143096
  • BRDY133780
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    25,4×19,1 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.500 Items
    1 * 2.500 Items - 750,00 kr
    750,00 kr
    1 * 2.500 Items
       750,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY133780
  • BRDY143102
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    25,4×25,4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.500 Items
    1 * 2.500 Items - 1.900,00 kr
    1.900,00 kr
    1 * 2.500 Items
       1.900,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY143102
  • BRDY143091
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    25,4×36,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2.500 Items
    1 * 2.500 Items - 1.600,00 kr
    1.600,00 kr
    1 * 2.500 Items
       1.600,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY143091
  • BRDY143045
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    25,4×50,8 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.500 Items
    1 * 1.500 Items - 1.730,00 kr
    1.730,00 kr
    1 * 1.500 Items
       1.730,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY143045
  • BRDY143095
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    25,4×57,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.400 Items
    1 * 1.400 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY143095
  • BRDY142996
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    25,4×66,7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.500 Items
    1 * 1.500 Items - 1.580,00 kr
    1.580,00 kr
    1 * 1.500 Items
       1.580,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY142996
  • BRDY361692
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    25,4×66,7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.500 Items
    1 * 1.500 Items - 4.230,00 kr
    4.230,00 kr
    1 * 1.500 Items
       4.230,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY361692
  • BRDY143099
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    25,4×95,3 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.200 Items
    1 * 1.200 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY143099
  • BRDY143093
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    25,4×152,4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 1.560,00 kr
    1.560,00 kr
    1 * 500 Items
       1.560,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY143093
  • BRDY361650
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    31,7×25,4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 3.000 Items
    1 * 3.000 Items - 3.030,00 kr
    3.030,00 kr
    1 * 3.000 Items
       3.030,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY361650
  • BRDY152852
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    31,7×25,4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.020,00 kr
    2.020,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.020,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY152852
  • BRDY361690
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    38,0×55,9 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.500 Items
    1 * 1.500 Items - 4.050,00 kr
    4.050,00 kr
    1 * 1.500 Items
       4.050,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY361690
  • BRDY142870
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    38,1×38,1 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 900,00 kr
    900,00 kr
    1 * 1.000 Items
       900,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY142870
  • BRDY133841
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    38,1×57,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 700 Items
    1 * 700 Items - 914,00 kr
    914,00 kr
    1 * 700 Items
       914,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY133841
  • BRDY142994
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    44,5×25,4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.250 Items
    1 * 1.250 Items - 875,00 kr
    875,00 kr
    1 * 1.250 Items
       875,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY142994
  • BRDY142871
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    44,5×38,1 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.000 Items
    1 * 1.000 Items - 1.090,00 kr
    1.090,00 kr
    1 * 1.000 Items
       1.090,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY142871
  • BRDY143098
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    50,8×95,3 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 400 Items
    1 * 400 Items
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY143098
  • BRDY133977
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    50,8×152,4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 200 Items
    1 * 200 Items - 1.100,00 kr
    1.100,00 kr
    1 * 200 Items
       1.100,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY133977
  • BRDY133842
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    57,2×44,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 Items
    1 * 500 Items - 788,00 kr
    788,00 kr
    1 * 500 Items
       788,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY133842
  • BRDY361657
    Printer labels
    Printer labels
    B-427
    Vinyl
    Permanent akryl
    hvid
    BBP33
    63,5×25,4 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.500 Items
    1 * 1.500 Items - 1.740,00 kr
    1.740,00 kr
    1 * 1.500 Items
       1.740,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    BRDY361657