Digitalt termometer, GFX 460
Electronic contact thermometer with V2A probe and cable (700 mm), GFX 460, −50…+300 °C, ±1,0 °C, 1,0 °C, 54×22×110 mm, 150 g
Katalog # 620-1386
Leverandør: EBRO
Gå til:
Product Details & Documents
These electronic contact thermometers are suitable for applications with all magnetic stirrers.
- Høj nøjagtighed vha. fuzzy logic
- Minimerer overskridelsen af temperaturgrænser
- Status vist på baggrundsbelyst LED-display
DIN 45322 (diode connection). Safety circuit according to DIN 12878 class 1 and 2.
Certifications: DIN 45322 (diode-forbindelse)
Sikkerhedskredsløb i henhold til DIN 12878 klasse 1 og 2.
Leveringsinformation: Leveres med ekstern 9 - 12 V DC, 20 mA strømforsyning.
Documents
Specifikationer
- Område:−50…+300 °C
- Opløsning:1,0 °C
- Vægt:150 g
- Beskrivelse:Electronic contact thermometer with V2A probe and cable (700 mm), GFX 460
- B×D×H:54×22×110 mm
- Nøjagtighed:±1,0 °C
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Plastholder med 6 klemmer, AG 151