Orders LinkContactUsLinkComponent
Pyronine G, certified
Pyronine G, certified
Sundhed
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Pyronine G, certified
Certifikater
Pyronine G, certified
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Pyronin Y, Pyronine Y, 3,6-Bis(dimethylamino)xanthylium chloride
  • CAS nummer:92-32-0
  • Formel:C₁₇H₁₉ClN₂O
  • MDL nummer:MFCD00011725
  • Molecular Weight:302.8 g/mol
  • Merck Index:12,08190
  • Smeltende Pt:250…260 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:202-147-8
Documents
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Dark green Crystalline powder
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Dye content:
    ≥45 %
  • UV Lambda max:
    546 to 551 nm
  • Absorption Ratio P-15/P+15:
    1.23 to 1.7
  • BSC Certification:
    Passes
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 385,00 kr
    385,00 kr
    1 * 1 g
       385,00 kr
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 1.250,00 kr
    1.250,00 kr
    1 * 5 g
       1.250,00 kr