2-Aminopyrazin
Leverandør: Cayman Chemical
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: Aminopyrazine, Pyrazin-2-amine
- CAS nummer:5049-61-6
- Formel:C₄H₅N₃
- MDL nummer:MFCD00006137
- Molecular Weight:95.1 g/mol
- Kogende Pt:203 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:117…120 °C
- EINECS:225-748-7
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: Aminopyrazine, Pyrazin-2-amine
- CAS nummer:5049-61-6
- Formel:C₄H₅N₃
- MDL nummer:MFCD00006137
- Molecular Weight:95.1 g/mol
- Kogende Pt:203 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:117…120 °C
- EINECS:225-748-7
Product Family Options
Produktinformation
- PakningPaknTilgængelighedPrice