Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Aminopyrazin 99%
2-Aminopyrazin 99%
Irriterende
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
2-Aminopyrazin 99%
Certifikater
2-Aminopyrazin 99%
2-Aminopyrazin 99%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 5049-61-6 Molecular Formula: C4H5N3 Formula Weight: 95.11 Melting Point: 118-121° Beilstein Reference: 107025
Synonymer:  Aminopyrazine, Pyrazin-2-amine
  • CAS nummer:5049-61-6
  • Formel:C₄H₅N₃
  • MDL nummer:MFCD00006137
  • Molecular Weight:95.1 g/mol
  • Kogende Pt:203 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:118…121 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:225-748-7