Orders LinkContactUsLinkComponent
Methylenblåt
Methylenblåt
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Serva
Methylenblåt
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Basic Blue 9, Methylthioninium chloride, Methylene blue chloride, 3,7-Bis(dimethylamino)phenothiazin-5-ium chloride, Swiss Blue
  • CAS nummer:61-73-4
  • Formel:C₁₆H₁₈ClN₃S
  • MDL nummer:MFCD00150008
  • Molecular Weight:319.86 g/mol
  • Merck Index:12,06137
  • Smeltende Pt:180 °C
  • Tæthed:1,757 g/cm³ (22 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-515-2
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 216,56 kr
    216,56 kr
    1 * 25 g
       216,56 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifikationer:
    Marketsource