Orders LinkContactUsLinkComponent
1,3-Propansulton ≥99%
1,3-Propansulton ≥99%
Giftig
Sundhed
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
1,3-Propansulton ≥99%
Certifikater
1,3-Propansulton ≥99%
1,3-Propansulton ≥99%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 1120-71-4 Molecular Formula: C3H6O3S Formula Weight: 122.14 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 30-33° Boiling Point: 179-181°/30mm Beilstein Reference: 109782 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00005355
Synonymer:  1,2-Oxathiolane 2,2-dioxide
  • CAS nummer:1120-71-4
  • Formel:C₃H₆O₃S
  • MDL nummer:MFCD00005355
  • Molecular Weight:122.14 g/mol
  • Kogende Pt:179…181 °C (30 mmHg)
  • Smeltende Pt:30…33 °C
  • Tæthed:1,392
  • Flash Pt:>110 °C (230 °F)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:214-317-9
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III