Orders LinkContactUsLinkComponent
Dimethylsulfoxid
Dimethylsulfoxid
Glass bottle, 950 ml
Katalog # PIER20688
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Dimethylsulfoxid
Katalog # PIER20688
CAS nummer:  67-68-5
Dimethylsulfoxid
Dimethylsulfoxid
Glass bottle, 950 ml
CAS nummer:  67-68-5
Price
991,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 950 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Methanesulphinylmethane, Methyl sulphoxide, Dimethyl(oxido)sulphur, DMSO
  • CAS nummer:67-68-5
  • Formel:(CH₃)₂SO
  • MDL nummer:MFCD00002089
  • Molecular Weight:78.14 g/mol
  • Merck Index:13,03285
  • Kogende Pt:189 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:18,5 °C
  • Tæthed:1,101 g/cm³ (20 °C)
  • Flash Pt:87 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-664-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    950 ml
Specifikationer