Orders LinkContactUsLinkComponent
Calciumhypochlorit
Plastic bottle for solids, 500 g
Katalog # SERA15591.02
Oxiderende
Ætsende
Irriterende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Serva
Calciumhypochlorit
Katalog # SERA15591.02
Leverandør:  Serva
Marketsource
CAS nummer:  7778-54-3
Calciumhypochlorit
Plastic bottle for solids, 500 g
CAS nummer:  7778-54-3
Price
560,07 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7778-54-3
  • Formel:CaCl₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00010900
  • Molecular Weight:142.98 g/mol
  • Merck Index:13,02111
  • Smeltende Pt:∼100 °C
  • Tæthed:2,35 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:231-908-7
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle for solids
  • Pakn:
    500 g
Specifikationer