Calciumhypochlorit
Marketsource
Leverandør: Roth Carl
Gå til:
Om denne vare
- CAS nummer:7778-54-3
- Formel:CaCl₂O₂
- MDL nummer:MFCD00010900
- Molecular Weight:142.98 g/mol
- Merck Index:13,02111
- Smeltende Pt:∼100 °C
- Tæthed:2,35 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:231-908-7
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
- CAS nummer:7778-54-3
- Formel:CaCl₂O₂
- MDL nummer:MFCD00010900
- Molecular Weight:142.98 g/mol
- Merck Index:13,02111
- Smeltende Pt:∼100 °C
- Tæthed:2,35 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:231-908-7