Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumpolysulfider
Glass bottle for solids, 1 kg
Katalog # ROTH8010.1
Ætsende
Miljø
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
Kaliumpolysulfider
Katalog # ROTH8010.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  37199-66-9
Kaliumpolysulfider
Glass bottle for solids, 1 kg
CAS nummer:  37199-66-9
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymer:  Potassium polysulphide, Liver of sulphur, Sulphurated potash
  • CAS nummer:37199-66-9
  • Formel:K₂(S)n
  • MDL nummer:MFCD00148074
  • Molecular Weight:110.26 g/mol
  • Smeltende Pt:471 °C
  • Tæthed:1,65 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:253-390-1
  • FN:1382
  • ADR:4.2,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 kg
Specifikationer