Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumiodat
Kaliumiodat
Glass bottle for solids, 50 g
Katalog # PROONCSGC76209
Oxiderende
Irriterende
Leverandør:   LGC Standards PROMOCHEM
Kaliumiodat
Katalog # PROONCSGC76209
CAS nummer:  7758-05-6
Kaliumiodat
Glass bottle for solids, 50 g
CAS nummer:  7758-05-6
Price
4.920,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 g
Product Details & Documents
  • CAS nummer:7758-05-6
  • Formel:KlO₃
  • MDL nummer:MFCD00011406
  • Molecular Weight:214 g/mol
  • Merck Index:13,07726
  • Smeltende Pt:560 °C
  • Tæthed:3,98 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-831-9
  • FN:1479
  • ADR:5.1,II
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    50 g