Orders LinkContactUsLinkComponent
PIPES dinatriumsalt
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # ROTH7109.2
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
PIPES dinatriumsalt
Katalog # ROTH7109.2
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  76836-02-7
PIPES dinatriumsalt
Glass bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  76836-02-7
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid disodium salt, Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid) disodium salt, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid disodium salt, PIPES-Na2, 1,4-Piperazinediethanesulphonic acid disodium salt, Disodium piperazine-1,4-diethanesulphonate
  • CAS nummer:76836-02-7
  • Formel:C₈H₁₆N₂Na₂O₆S₂
  • MDL nummer:MFCD00064349
  • Molecular Weight:346.34 g/mol
  • EINECS:278-562-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g
Specifikationer