Orders LinkContactUsLinkComponent
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzosyre)
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzosyre)
Irriterende
Marketsource
Leverandør:   Serva
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzosyre)
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzosyre)
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
  • CAS nummer:69-78-3
  • Formel:C₁₄H₈N₂O₈S₂
  • MDL nummer:MFCD00007140
  • Molecular Weight:396.36 g/mol
  • Smeltende Pt:240…244 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-714-4
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 522,73 kr
    522,73 kr
    1 * 5 g
       522,73 kr
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g
    Specifikationer:
    Marketsource