Orders LinkContactUsLinkComponent
MOPS
MOPS
Leverandør:   RESEARCH ORGANICS
MOPS
Leverandør:  RESEARCH ORGANICS
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
  • CAS nummer:1132-61-2
  • Formel:C₇H₁₅NO₄S
  • MDL nummer:MFCD00006183
  • Molecular Weight:209.27 g/mol
  • Merck Index:13,06288
  • Smeltende Pt:> 250 °C
  • Flash Pt:110 °C (closed cup)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:214-478-5
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg