Orders LinkContactUsLinkComponent
1-(Pentafluorophenyl)ethanol
1-(Pentafluorophenyl)ethanol
5 g
Katalog # TCIAP0925-5G
Irriterende
Leverandør:   TCI
1-(Pentafluorophenyl)ethanol
Katalog # TCIAP0925-5G
Leverandør:  TCI
CAS nummer:  830-50-2
1-(Pentafluorophenyl)ethanol
5 g
CAS nummer:  830-50-2
Price
526,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymer:  (1-Hydroxyethyl)pentafluorobenzene
  • CAS nummer:830-50-2
  • Formel:C₈H₅F₅O
  • MDL nummer:MFCD00004510
  • Molecular Weight:212.12 g/mol
  • EINECS:212-597-7
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Light yellow to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
  • Purity (GC):
    min. 98.0 %
  • Freezing point:
    32.0 to 34.0 deg-C
Specifikationer
  • Pakn:
    5 g