Orders LinkContactUsLinkComponent
Nile red
Nile red
Leverandør:   TCI
Nile red
Leverandør:  TCI
Certifikater
Nile red
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
  • CAS nummer:7385-67-3
  • Formel:C₂₀H₁₈N₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00011639
  • Molecular Weight:318.38 g/mol
  • EINECS:230-966-0
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    Yellow to Brown to Dark green powder to crystal
  • Lambda max.:
    550.0 to 554.0 nm (MeOH)
  • Absorbance (E1%1cm):
    min. 1,300 (MeOH, 550.0 to 554.0 nm)
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 682,00 kr
    682,00 kr
    1 * 500 mg
       682,00 kr
  • 1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 1.100,00 kr
    1.100,00 kr
    1 * 1 g
       1.100,00 kr
  • 5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 3.500,00 kr
    3.500,00 kr
    1 * 5 g
       3.500,00 kr