Orders LinkContactUsLinkComponent
Dextrin, Soluble fiber
Dextrin, Soluble fiber
Supplier:   TCI
Dextrin, Soluble fiber
Supplier:  TCI
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Dextrin
  • CAS nummer:9004-53-9
  • Formel:(C₆H₁₂O₆)n
  • MDL nummer:MFCD00081554
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Merck Index:14,02953
  • EINECS:232-675-4
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to Almost white powder to crystal
  • Solubility in hot Water:
    transparency
  • Drying loss:
    max. 10.000 %
  • Ignition residue (Sulfate):
    max. 0.5 %
  • Reducing suger:
    max. 8.0
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Availability
    Price
  • 100 g/mol
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g/mol
    1 * 100 g/mol - 132,00 kr
    132,00 kr
    1 * 100 g/mol
       132,00 kr
  • 500 g/mol
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g/mol
    1 * 500 g/mol - 362,00 kr
    362,00 kr
    1 * 500 g/mol
       362,00 kr