Orders LinkContactUsLinkComponent
ω-Brom-4-hydroxyacetophenon ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ætsende
Irriterende
Leverandør:   TCI
ω-Brom-4-hydroxyacetophenon ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Leverandør:  TCI
Certifikater
ω-Brom-4-hydroxyacetophenon ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-hydroxyacetophenone, 2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, α-Bromo-4-hydroxyacetophenone, 4-Hydroxyphenacyl bromide
  • CAS nummer:2491-38-5
  • Formel:C₈H₇BrO₂
  • MDL nummer:MFCD00072424
  • Molecular Weight:215.05
  • EINECS:219-655-0
  • FN:3261
  • ADR:8,II
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to Light yellow to Dark green powder to crystal
  • Purity (HPLC):
    min. 98.0 area%
  • Purity (Neutralization titration):
    min. 98.0 %
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 271,00 kr
    271,00 kr
    1 * 5 g
       271,00 kr
  • 25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 846,00 kr
    846,00 kr
    1 * 25 g
       846,00 kr