Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Cystin
L(-)-Cystin
Marketsource
Leverandør:   Serva
L(-)-Cystin
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  (R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
  • CAS nummer:56-89-3
  • Formel:HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
  • MDL nummer:MFCD00064228
  • Molecular Weight:240.3 g/mol
  • Merck Index:13,02811
  • Kogende Pt:428 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:261…262 °C
  • Tæthed:1,677 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-296-3
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    50 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 g
    1 * 50 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specifikationer:
    Marketsource