Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Cystin
L(-)-Cystin
Glass bottle for solids, 100 g
Katalog # ROTH3471.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
L(-)-Cystin
Katalog # ROTH3471.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  56-89-3
L(-)-Cystin
Glass bottle for solids, 100 g
CAS nummer:  56-89-3
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  (R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
  • CAS nummer:56-89-3
  • Formel:HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
  • MDL nummer:MFCD00064228
  • Molecular Weight:240.3 g/mol
  • Merck Index:13,02811
  • Kogende Pt:428 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:261…262 °C
  • Tæthed:1,677 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-296-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    100 g
Specifikationer