Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)-Serin
Glass bottle for solids, 5 g
Katalog # ROTH7531.1
Marketsource
Leverandør:   Roth Carl
D(-)-Serin
Katalog # ROTH7531.1
Leverandør:  Roth Carl
Marketsource
CAS nummer:  312-84-5
D(-)-Serin
Glass bottle for solids, 5 g
CAS nummer:  312-84-5
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymer:  (R)-(-)-Serine, H-D-Ser-OH
  • CAS nummer:312-84-5
  • Formel:C₃H₇NO₃
  • MDL nummer:MFCD00004269
  • Molecular Weight:105.09 g/mol
  • Merck Index:12,08604
  • Smeltende Pt:235 °C
  • EINECS:206-229-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    5 g