Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)-Serin 98%
D(-)-Serin 98%
Certifikater
D(-)-Serin 98%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  (R)-(-)-Serine, H-D-Ser-OH
  • CAS nummer:312-84-5
  • Formel:C₃H₇NO₃
  • MDL nummer:MFCD00004269
  • Molecular Weight:105.09 g/mol
  • Merck Index:12,08604
  • Smeltende Pt:220 °C (dec.)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:206-229-4
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
  • Appearance:
    White to off-white Powder or crystals
  • Infrared spectrum:
    Conforms
  • Loss on drying:
    ≤0.3 % (105°C, 3 h)
  • Sulfated ash:
    ≤0.1 %
  • Specific optical rotation:
    -13.0° to -16.0° (20°C, 589 nm) (c=10, 2 N HCl)
  • Titration with HClO4:
    97.5 to 102.5 %
  • Other amino acids:
    ≤0.5 % (TLC)
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 284,00 kr
    284,00 kr
    1 * 5 g
       284,00 kr
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 821,00 kr
    821,00 kr
    1 * 25 g
       821,00 kr
  • Glass bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 2.320,00 kr
    2.320,00 kr
    1 * 100 g
       2.320,00 kr