Orders LinkContactUsLinkComponent
MES monohydrat
MES monohydrat
Marketsource
Leverandør:   Serva
MES monohydrat
Leverandør:  Serva
Marketsource
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
  • CAS nummer:145224-94-8
  • Formel:C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
  • MDL nummer:MFCD00149409
  • Molecular Weight:213.25 g/mol
  • Merck Index:13,05929
  • Smeltende Pt:> 300 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:224-632-3
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource
  • Glass bottle for solids
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg
    Specifikationer:
    Marketsource
    Marketsource