Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumstandardløsninger til ICP, ARISTAR®
Natriumstandardløsninger til ICP, ARISTAR®
Natriumstandardløsninger til ICP, ARISTAR®
Leverandør:  VWR Chemicals
Certifikater
Natriumstandardløsninger til ICP, ARISTAR®
Natriumstandardløsninger til ICP, ARISTAR®
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
NaNO₃ in HNO₃ 2 to 5%.
Certifications: Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO 17034 / ISO 17025 accredited facilities.
Delivery information: Supplied with certificate of analysis.
Product Family Options
Produktinformation
  • Element
    Symbol
    Koncentration
    Matrice
    Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Natrium
    Na
    1000 mg/L
    2-5% HNO₃
    Plastic bottle
    100 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 1.180,00 kr
    1.180,00 kr
    1 * 100 mL
       1.180,00 kr
  • Natrium
    Na
    10000 mg/L
    2-5% HNO₃
    Plastic bottle
    100 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 2.380,00 kr
    2.380,00 kr
    1 * 100 mL
       2.380,00 kr
  • Natrium
    Na
    10000 mg/L
    2-5% HNO₃
    Plastic bottle
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 4.630,00 kr
    4.630,00 kr
    1 * 500 mL
       4.630,00 kr
  • Natrium
    Na
    1000 mg/L
    2-5% HNO₃
    Plastic bottle
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 2.330,00 kr
    2.330,00 kr
    1 * 500 mL
       2.330,00 kr