Natriumchlorid 9 g/l in aqueous solution
Katalog # 5929.1000
Leverandør: VWR Chemicals
CAS nummer:
Specifikationer
- Pakning:Plastic bottle
- Pakn:1 L
- Seq:5037
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Assay (W/V):0.891 to 0.909 %
- Appearance:Clear colourless liquid
- ZRAW:Passes test Ph. Eur.
Specifikationstestresultater
Om denne vare
:
:58.44 g/mol
Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
EINECS:231-598-3
CAS nummer:7647-14-5
Formel:NaCl
MDL nummer:MFCD00003477