Orders LinkContactUsLinkComponent
Orcein
Orcein
Glass bottle, 50 mL
Katalog # KPLI1971-01-01
Leverandør:   SERACARE LIFE SCIENCES
Orcein
Katalog # KPLI1971-01-01
Leverandør:  SERACARE LIFE SCIENCES
CAS nummer:  1400-62-0
Orcein
Glass bottle, 50 mL
CAS nummer:  1400-62-0
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 50 mL
Product Details & Documents
Synonymer:  Orcein (from synthetic), Natural Red 28
  • CAS nummer:1400-62-0
  • MDL nummer:MFCD00062310
  • EINECS:215-750-6
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    50 mL
Specifikationer