Stivelse 0,5% in aqueous solution stabilised, TECHNICAL
Plastic bottle, 500 mL
Leverandør: VWR Chemicals
Stivelse 0,5% in aqueous solution stabilised, TECHNICAL
Katalog # 4729.0500
Leverandør: VWR Chemicals
CAS nummer: 9005-25-8
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:9005-25-8
- Formel:(C₆H₁₀O₅)n
- MDL nummer:MFCD00082026
- Molecular Weight:162.14 g/mol
- :stabiliseret
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:232-679-6
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer28579484.pdf P20_VWRC4729.0500_SPEC_EN.pdf spec_VWRC4729.0500
Produktspecifikation
500 ml Plastic bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13960500)
Emballageoplysninger
sds_VELC4729
SDS
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Identification:Passes test
Specifikationer
- Pakning:Plastic bottle
- Pakn:500 mL