Thymol blå 0,04% in ethanol, TECHNICAL
Leverandør: VWR Chemicals
Om denne vare
Transition range: pH 8,0 - 9,6
Synonymer: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS nummer:76-61-9
- Formel:C₂₇H₃₀O₅S
- MDL nummer:MFCD00005869
- Molecular Weight:466.6 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-973-3
- FN:1170
- ADR:3,II
1 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Transition range: pH 8,0 - 9,6
Synonymer: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- CAS nummer:76-61-9
- Formel:C₂₇H₃₀O₅S
- MDL nummer:MFCD00005869
- Molecular Weight:466.6 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-973-3
- FN:1170
- ADR:3,II
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer250 ml Glass bottle for liquids DIN 32 (ZPACK13415030)
Emballageoplysninger
P20_VWRC34300.234_SPEC_EN.pdf spec_VWRC34300.234
Produktspecifikation
VWR® Indicators
Produktlitteratur
Specifications for Product Family
Specifikationstestresultater
- Identification:Passes test
Product Family Options
Produktinformation
- PakningPaknTilgængelighedPrice
- Glass bottle250 mLDiscontinued-