Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Order Entry
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
Lecithin
Lecithin (from soy bean), pulver, GPR RECTAPUR®
Lecithin (from soy bean), powder, GPR RECTAPUR®
24967.183
:
VWR Chemicals
:
Lecithin (from soy bean), powder, GPR RECTAPUR®
24967.183
:
VWR Chemicals
:
Pakning:
Plastic bottle for solids
Pakn:
100 g
Seq:
3401
Insolubility in acetone:
Min. 62 %
Peroxide value:
Max. 5
:
:
310-129-7
:
8030-76-0
:
MFCD00147406