Terpentin olie, TECHNICAL
Glass bottle, 1 L
Leverandør: VWR Chemicals
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Oil of turpentine, Fir oil, Turpentine, Turpentine, Rectified, Pine oil, L-Turpentine
- CAS nummer:8006-64-2
- MDL nummer:MFCD00147790
- Kogende Pt:153…175 °C (1013 hPa)
- Smeltende Pt:–60…–50 °C
- Tæthed:0,854…0.868 g/cm³ (25 °C)
- Flash Pt:35 °C
- EINECS:232-350-7
- FN:1299
- ADR:3,III
- NÅ:01-2119553060-53
Documents
Certifikater
Søg efter partinummer1L Glass bottle for liquids DIN 45 (ZPACK13415101)
Emballageoplysninger
P20_VWRC23699.293_SPEC_EN.pdf spec_VWRC23699.293 spec_VWRC23699.293
Produktspecifikation
Specifikationer
Specifikationstestresultater
- Identification:Passes test
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle
- Pakn:1 L