Orders LinkContactUsLinkComponent
X-Gal ≥98.0%
X-Gal ≥98.0%
Glass bottle for solids, 1 g
Katalog # 437132J
Leverandør:   VWR Chemicals
X-Gal ≥98.0%
Katalog # 437132J
Leverandør:  VWR Chemicals
CAS nummer:  7240-90-6
X-Gal ≥98.0%
X-Gal ≥98.0%
Glass bottle for solids, 1 g
CAS nummer:  7240-90-6
Price
836,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
X-Gal er et substrat for ß-galaktosidase, der danner et intenst blåt bundfald. Ved anvendelse sammen med IPTG i en kolorimetrisk analyse muliggør X-Gal differentiering af rekombinanter fra ikke-rekombinanter i kloningseksperimenter med vektorer, der indeholder lacZ-genet. Det anvendes også indenfor mikrobiologien til at påvise mikroorganismer med ß-galaktosidase-aktivitet.
Synonymer:  BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
  • CAS nummer:7240-90-6
  • Formel:C₁₄H₁₅BrClNO₆
  • MDL nummer:MFCD00005666
  • Molecular Weight:408.63 g/mol
  • Smeltende Pt:237…239 °C
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
  • EINECS:230-640-8
Specifikationer
Specifikationstestresultater
  • Assay:
    Min. 98.0 %
  • Identification:
    Passes test
  • Appearance:
    White crystalline powder
  • Spec.opt. rotation (1 %;DMF/water 50/50):
    60.0 - 64.0 °
  • Water:
    Max. 1 %
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle for solids
  • Pakn:
    1 g
Specifikationer