Nanomat 4
Nanomat 4, without capillary pipettes and capillary holder
Catalog # 552-0007
Supplier: CAMAG
Jump to:
Product Details & Documents
Nanomat 4 anvendes til nem påsætning af prøver som spots på TLC- og HPTLC-lag. Et mærkesystem sikrer, at placeringen af prøverne overholder kravene til automatisk scanning i et densitometer. Prøverne dispenseres i volumener a 0,5 til 5 µl med engangskapillærer, der sættes i universalkapillærholderen (552 0044) vha. kapillærstyret (552 0039).
- Nem og brugervenlig betjening
- Hurtig, nøjagtigt reproducerbar spotting
- Velegnet til TLC- og HPTLC-plader
Specifications
- Beskrivelse:Nanomat 4, without capillary pipettes and capillary holder