Orders LinkContactUsLinkComponent
Counting Chambers, Thoma
Counting Chambers, Thoma
Counting Chambers, Thoma
Certifikater
Counting Chambers, Thoma
Counting Chambers, Thoma
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These cell counters are designed for blood tests and urine analysis.
  • Four hundred squares of 0,05×0,05 mm (0,0025 m²)
  • Area of central square: 1 mm²
  • Depth of chamber: 0,02 and 0,01 mm (other depths on request)
Bestillingsoplysninger: Other depths are available on request.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kammerdybde
    Tilgængelighed
    Price
  • HECH40440701
    Counting chamber, Thoma
    Counting chamber, Thoma
    0,10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 473,00 kr
    473,00 kr
    1 * 1 Items
       473,00 kr
  • HECH92044002702
    Counting chamber, double ruling, Thoma
    Counting chamber, double ruling, Thoma
    0,02 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 461,00 kr
    461,00 kr
    1 * 1 Items
       461,00 kr
  • HECH40440702
    Counting chamber, double ruling, Thoma
    Counting chamber, double ruling, Thoma
    0,10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 417,00 kr
    417,00 kr
    1 * 1 Items
       417,00 kr
  • HECH92044001702
    Counting chamber, double ruling, Thoma
    Counting chamber, double ruling, Thoma
    0,01 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items
  • 631-0927
    Tællekamre, dobbelt, med clips, Thoma
    Tællekamre, dobbelt, med clips, Thoma
    0,10 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 668,00 kr
    668,00 kr
    1 * 1 Items
       668,00 kr