TEMPase Hot Start DNA Polymerase
Om denne vare
VWR® TEMPase Hot Start DNA Polymeraser er meget stabile polymeraser, som giver højere specificitet, fremragende følsomhed og større udbytte sammenlignet med standard DNA polymeraser. Dette gør dem meget anvendelige til detektion af DNA i små mængder. Andre anvendelser inkluderer screening, amplifikation af GC-rige DNA sekvenser, Multiplex PCR, direkte PCR og qPCR. En Glycerol-fri TEMPase Hot Start DNA Polymerase til automatiseret pipettering og frysetørring er også tilgængelig.
GC-rich DNA Target kit er specifikt designet til amplifikation af vanskelige GC-rige DNA sekvenser. Når TEMPase anvendes sammen med GC buffer I eller GC buffer II fås derfor rigtig god amplifikation. Kittet er designet til indledende test inden brug af en af GC-TEMPase 2X Master Mix.
: VWR® TEMPase DNA Polymerase leveres sædvanligvis med to forskellige bufre, Key Buffer og Combination Buffer, som er velegnede til forskellige PCR krav. Key Buffer (NH⁴⁺) giver uovertruffen amplifikation (højt udbytte) og minimerer behovet for optimering af Mg²⁺ koncentration og annealing-temperatur i de fleste primer-template systemer. Combination Buffer er en blanding af K⁺ og NH⁴⁺. Den kombinerer høj specificitet med godt produktudbytte og høj tolerance overfor ikke-optimale primer annealing-temperaturer og Mg²⁺ koncentrationer på grund af den afbalancerede ammonium-kalium blanding. Hver buffer indeholder 15 mM MgCl₂ (1,5 mM i slutvolumen). Ekstra MgCl₂ til nem optimering er inkluderet i et separat rør.
7 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
VWR® TEMPase Hot Start DNA Polymeraser er meget stabile polymeraser, som giver højere specificitet, fremragende følsomhed og større udbytte sammenlignet med standard DNA polymeraser. Dette gør dem meget anvendelige til detektion af DNA i små mængder. Andre anvendelser inkluderer screening, amplifikation af GC-rige DNA sekvenser, Multiplex PCR, direkte PCR og qPCR. En Glycerol-fri TEMPase Hot Start DNA Polymerase til automatiseret pipettering og frysetørring er også tilgængelig.
GC-rich DNA Target kit er specifikt designet til amplifikation af vanskelige GC-rige DNA sekvenser. Når TEMPase anvendes sammen med GC buffer I eller GC buffer II fås derfor rigtig god amplifikation. Kittet er designet til indledende test inden brug af en af GC-TEMPase 2X Master Mix.
: VWR® TEMPase DNA Polymerase leveres sædvanligvis med to forskellige bufre, Key Buffer og Combination Buffer, som er velegnede til forskellige PCR krav. Key Buffer (NH⁴⁺) giver uovertruffen amplifikation (højt udbytte) og minimerer behovet for optimering af Mg²⁺ koncentration og annealing-temperatur i de fleste primer-template systemer. Combination Buffer er en blanding af K⁺ og NH⁴⁺. Den kombinerer høj specificitet med godt produktudbytte og høj tolerance overfor ikke-optimale primer annealing-temperaturer og Mg²⁺ koncentrationer på grund af den afbalancerede ammonium-kalium blanding. Hver buffer indeholder 15 mM MgCl₂ (1,5 mM i slutvolumen). Ekstra MgCl₂ til nem optimering er inkluderet i et separat rør.
Certifikater
Søg efter partinummerFast PCR protocols for VWR® Taq DNA Polymerase Versatile VWR PCR enzymes VWR Taq DNA polymerase is more thermo-stable than most people think VWR TEMPase Hot Start DNA polymerase - for robust and reliable PCR
Specifications for Product Family
Specifikationer
Specifikationer
- Catalog No:
- 733-1331
- 733-1333
- 733-1838
- 733-2552
- 733-2553
- 733-2556
- 733-2559
- Beskrivelse:
- TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, med 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer og MgCl2
- TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, med 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer og MgCl2
- TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, med 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer og MgCl2
- TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-fri, 5 U/µl, uden buffere
- TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-fri, 5 U/µl, uden buffere
- TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-fri, 5 U/µl, med 10X Key Buffer og MgCl2
- TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-fri, 5 U/µl, med 10X Combination Buffer og MgCl2
- Format:
- Enzyme with/without buffer
- Enzyme with/without buffer
- Enzyme with/without buffer
- Enzyme with/without buffer
- Enzyme with/without buffer
- Enzyme with/without buffer
- Enzyme with/without buffer
- Funktioner:
- Glycerol free
- Glycerol free
- Glycerol free
- Glycerol free
- Varmstart:
- Chemically modified
- Chemically modified
- Chemically modified
- Chemically modified
- Chemically modified
- Chemically modified
- Chemically modified
- Koncentration:
- 5 U/µl
- 5 U/µl
- 5 U/µl
- 5 U/µl
- 5 U/µl
- 5 U/µl
- 5 U/µl
- Enheder:
- 500
- 2500
- 10000
- 500
- 2500
- 2500
- 2500
- Størrelse:
- 1 x 0.1 ml + 3 x 1.5 ml
- 5 x 0.1 ml + 15 x 1.5 ml
- 3 x 0.667 ml + 18 x 5 ml
- 1 x 0.1 ml + 1 x 1.5 ml
- 5 x 0.1 ml + 5 x 1.5 ml
- 5 x 0.1 ml + 10 x 1.5 ml
- 5 x 0.1 ml + 10 x 1.5 ml
- Buffer sammensætning:
- 10x Key Buffer, 10x Combination Buffer and 25 mM MgCl2
- 10x Key Buffer, 10x Combination Buffer and 25 mM MgCl2
- 10x Key Buffer, 10x Combination Buffer and 25 mM MgCl2
- 25 mM MgCl2
- 25 mM MgCl2
- 10x Key Buffer and 25 mM MgCl2
- 10x Combination Buffer and 25 mM MgCl2
- Høj troskab:
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- No
- Amplikon størrelse:
- ≤ 5kb
- ≤ 5kb
- ≤ 5kb
- ≤ 5kb
- ≤ 5kb
- ≤ 5kb
- ≤ 5kb
- Processivity:
- Standard
- Standard
- Standard
- Standard
- Standard
- Standard
- Standard
- Exonuklease aktivitet:
- 5’→3’
- 5’→3’
- 5’→3’
- 5’→3’
- 5’→3’
- 5’→3’
- 5’→3’
- Product overhang:
- 3'A
- 3'A
- 3'A
- 3'A
- 3'A
- 3'A
- 3'A
- Opbevaring betingelser:
- – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
- – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
- – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
- – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
- – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
- – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
- – 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)
- Ansøgning:
- Multiplex
- Multiplex
- Multiplex
- Freeze-drying|Standard amplification
- Freeze-drying|Standard amplification
- Freeze-drying|Standard amplification
- Freeze-drying|Standard amplification
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
- PaknTilgængelighedPrice
- 733-1331TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, med 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer og MgCl2TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, med 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer og MgCl2500 EULog ind for tilgængelighed1 * 500 EE2.060,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.733-1331BeskrivelseTEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, med 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer og MgCl2FormatEnzyme with/without bufferFunktionerVarmstartChemically modifiedKoncentration5 U/µlEnheder500Størrelse1 x 0.1 ml + 3 x 1.5 mlBuffer sammensætning10x Key Buffer, 10x Combination Buffer and 25 mM MgCl2Høj troskabNoAmplikon størrelse≤ 5kbProcessivityStandardExonuklease aktivitet5’→3’Product overhang3'AOpbevaring betingelser– 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)AnsøgningMultiplex - 733-1333TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, med 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer og MgCl2TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, med 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer og MgCl22.500 EULog ind for tilgængelighed1 * 2.500 EE7.650,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.733-1333BeskrivelseTEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, med 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer og MgCl2FormatEnzyme with/without bufferFunktionerVarmstartChemically modifiedKoncentration5 U/µlEnheder2500Størrelse5 x 0.1 ml + 15 x 1.5 mlBuffer sammensætning10x Key Buffer, 10x Combination Buffer and 25 mM MgCl2Høj troskabNoAmplikon størrelse≤ 5kbProcessivityStandardExonuklease aktivitet5’→3’Product overhang3'AOpbevaring betingelser– 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)AnsøgningMultiplex - 733-1838TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, med 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer og MgCl2TEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, med 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer og MgCl210.000 EULog ind for tilgængelighed1 * 10.000 EE28.200,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.733-1838BeskrivelseTEMPase Hot Start DNA Polymerase, 5 U/µl, med 10X Key Buffer, 10X Combination Buffer og MgCl2FormatEnzyme with/without bufferFunktionerVarmstartChemically modifiedKoncentration5 U/µlEnheder10000Størrelse3 x 0.667 ml + 18 x 5 mlBuffer sammensætning10x Key Buffer, 10x Combination Buffer and 25 mM MgCl2Høj troskabNoAmplikon størrelse≤ 5kbProcessivityStandardExonuklease aktivitet5’→3’Product overhang3'AOpbevaring betingelser– 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)AnsøgningMultiplex - 733-2552TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-fri, 5 U/µl, uden buffereTEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-fri, 5 U/µl, uden buffere500 TestsLog ind for tilgængelighed1 * 1 Each1.470,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.733-2552BeskrivelseTEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-fri, 5 U/µl, uden buffereFormatEnzyme with/without bufferFunktionerGlycerol freeVarmstartChemically modifiedKoncentration5 U/µlEnheder500Størrelse1 x 0.1 ml + 1 x 1.5 mlBuffer sammensætning25 mM MgCl2Høj troskabNoAmplikon størrelse≤ 5kbProcessivityStandardExonuklease aktivitet5’→3’Product overhang3'AOpbevaring betingelser– 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)AnsøgningFreeze-drying|Standard amplification - 733-2553TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-fri, 5 U/µl, uden buffereTEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-fri, 5 U/µl, uden buffere2.500 TestsLog ind for tilgængelighed1 * 1 Each6.300,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.733-2553BeskrivelseTEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-fri, 5 U/µl, uden buffereFormatEnzyme with/without bufferFunktionerGlycerol freeVarmstartChemically modifiedKoncentration5 U/µlEnheder2500Størrelse5 x 0.1 ml + 5 x 1.5 mlBuffer sammensætning25 mM MgCl2Høj troskabNoAmplikon størrelse≤ 5kbProcessivityStandardExonuklease aktivitet5’→3’Product overhang3'AOpbevaring betingelser– 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)AnsøgningFreeze-drying|Standard amplification - 733-2556TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-fri, 5 U/µl, med 10X Key Buffer og MgCl2TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-fri, 5 U/µl, med 10X Key Buffer og MgCl22.500 TestsLog ind for tilgængelighed1 * 1 Each6.640,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.733-2556BeskrivelseTEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-fri, 5 U/µl, med 10X Key Buffer og MgCl2FormatEnzyme with/without bufferFunktionerGlycerol freeVarmstartChemically modifiedKoncentration5 U/µlEnheder2500Størrelse5 x 0.1 ml + 10 x 1.5 mlBuffer sammensætning10x Key Buffer and 25 mM MgCl2Høj troskabNoAmplikon størrelse≤ 5kbProcessivityStandardExonuklease aktivitet5’→3’Product overhang3'AOpbevaring betingelser– 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)AnsøgningFreeze-drying|Standard amplification - 733-2559TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-fri, 5 U/µl, med 10X Combination Buffer og MgCl2TEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-fri, 5 U/µl, med 10X Combination Buffer og MgCl22.500 TestsLog ind for tilgængelighed1 * 1 Each6.640,00 krSpecifikationer:
More
Specifications
Cat. No.733-2559BeskrivelseTEMPase Hot Start DNA Polymerase, glycerol-fri, 5 U/µl, med 10X Combination Buffer og MgCl2FormatEnzyme with/without bufferFunktionerGlycerol freeVarmstartChemically modifiedKoncentration5 U/µlEnheder2500Størrelse5 x 0.1 ml + 10 x 1.5 mlBuffer sammensætning10x Combination Buffer and 25 mM MgCl2Høj troskabNoAmplikon størrelse≤ 5kbProcessivityStandardExonuklease aktivitet5’→3’Product overhang3'AOpbevaring betingelser– 20 °C (long term), + 4 °C (6 months)AnsøgningFreeze-drying|Standard amplification