Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® shiroGEL Modular mini vertical PAGE systems
Mini PAGE-system, shiroGEL, komplet
  700-0292
VWR® shiroGEL Modular mini vertical PAGE systems
  700-0292
VWR® shiroGEL Modular mini vertical PAGE systems
VWR® shiroGEL Modular mini vertical PAGE systems
Mini PAGE-system, shiroGEL, komplet
6.290,00 kr
1 * 1 Items
shiroGEL Mini Vertical PAGE er modulært system, som gør det muligt at udføre PAGE og elektroblotting i samme tank ved ganske enkelt at skifte indsatserne. Med systemet følger indsatser til hver applikation og en fælles buffertank, som processerne foregår i. Hver indsats har sin egen monterede elektrode, som er forbundet til låget på buffertanken. Af sikkerhedsmæssige årsager er ledningerne forbundet direkte med låget. Når låget aftages, frakobles strømmen til systemet. Indsatsene har desuden en lille pude, som passer til lågets placering. Den sikrer, at lågen altid er placeret korrekt og gør det nemmere at aftage. Buffertanken er støbt for at forhindre separation og lækage. En lang række spacere, kamme og andet tilbehør er tilgængeligt for individuel tilpasning af systemet. Alle spacere og kamme er farvekodede eller har tydelig størrelsesangivelse.
  • Muligt at køre op til fire geler på samme tid
  • Geler kan støbes og køres ved hjælp af PAGE-modulet
  • Robust og støbt bufferkammer med låg, som kun kan anbringes på én måde
*Multi-channel pipette compatible; **Buffer tank.
 : Det komplette system indeholder buffertank, PAGE-modul, støbebund, to 10×10 cm rillede glasplader, to 10×10 cm glasplader med forstærkede spacere og to kamme, 12-tandede og 1 mm tykke.
  • Beskrivelse:
    Mini PAGE-system, shiroGEL, komplet
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    700-0292
  • Prøvekapacitet:
    20 prøver pr. gel, 2 geler pr. kørsel
  • Gelstørrelse B×H:
    100×100 mm
  • Buffervolume, geltank:
    250 ml
  • Enhed B×H×D:
    190×130×150 mm
Accessories
  •  
    Beskrivelse
  • 700-0318
    Dummyplade, 10x10 cm
    1 * 1 Items - 222,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 700-0310
    Spacere, 2,0 mm tykke, pakke m. 2 stk.
    1 * 2 Items - 222,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 700-0306
    Spacere, 1,0 mm tykke, pakke m. 2 stk.
    1 * 2 Items - 222,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 700-0297
    Spacere, 1,5 mm tykke, pakke m. 2 stk.
    1 * 2 Items - 222,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 700-0295
    Kun PAGE-indsats (intet tilbehør)
    1 * 1 Items - 3.590,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 700-0294
    Støbestativ til PAGE-indsats
    1 * 1 Items - 3.090,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 700-0327
    Almindelige glasplader, 2 mm tykke, pakke m. 2 stk.
    1 * 2 Items - 385,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 700-0325
    Almindelige glasplader med 1,5 mm spacere, pakke m. 2 stk.
    1 * 1 Items - 490,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 700-0322
    Rillede glasplader, 2 mm tykke, pakke m. 2 stk.
    1 * 2 Items - 565,00 kr
  •  
    Beskrivelse
  • 700-0319
    Rillede glasplader med 0,75 mm spacere, pakke m. 2 stk.
    1 * 1 Items - 536,00 kr