Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Small sample viscosity standards
VWR®, Small sample viscosity standards
VWR®, Small sample viscosity standards
Leverandør:  VWR Chemicals
Certifikater
VWR®, Small sample viscosity standards
VWR®, Small sample viscosity standards
12 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
These standards are certified in strict accordance with ASTM D2162 at 40 and 100 °C under ISO 17025 and ISO 17034 accreditation, and have been manufactured specifically for the users of ASTM D7279, Standard Test Method for Kinematic Viscosity of Transparent and Opaque Liquids by Automated Houillon Viscometer and other similar type test equipment.
  • Fully traceable to international standards
  • Ensures full compliance to ASTM and IP test method protocols
  • Certified in strict accordance with ASTM D2162
  • 60 ml pack is a lower volume, cost effective solution
  • Tamper-evident security packaging
Certifications: ISO 17025 and ISO 17034 accreditation.
Caution: The viscosity value given in the ordering table below is the nominal kinematic viscosity value - actual batch values are given in the certification documents supplied with the product and also on the label.
Product Family Options
Produktinformation
  • Viscositet ved 40 °C
    Pakning
    Testmetode
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • 2,884 cSt
    Glass bottle
    ASTM D2162
    60 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 60 mL
    1 * 60 mL - 381,00 kr
    381,00 kr
    1 * 60 mL
       381,00 kr
  • 5,697 cSt
    Glass bottle
    ASTM D2162
    60 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 60 mL
    1 * 60 mL - 381,00 kr
    381,00 kr
    1 * 60 mL
       381,00 kr
  • 10,0 cSt
    Glass bottle
    ASTM D2162
    60 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 60 mL
    1 * 60 mL - 381,00 kr
    381,00 kr
    1 * 60 mL
       381,00 kr
  • 31,99 cSt
    Glass bottle
    ASTM D2162
    60 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 60 mL
    1 * 60 mL - 381,00 kr
    381,00 kr
    1 * 60 mL
       381,00 kr
  • 54,13 cSt
    Glass bottle
    ASTM D2162
    60 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 60 mL
    1 * 60 mL - 381,00 kr
    381,00 kr
    1 * 60 mL
       381,00 kr
  • 100,3 cSt
    Glass bottle
    ASTM D2162
    60 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 60 mL
    1 * 60 mL - 381,00 kr
    381,00 kr
    1 * 60 mL
       381,00 kr
  • 181,3 cSt
    Glass bottle
    ASTM D2162
    60 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 60 mL
    1 * 60 mL - 381,00 kr
    381,00 kr
    1 * 60 mL
       381,00 kr
  • 313,7 cSt
    Glass bottle
    ASTM D2162
    60 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 60 mL
    1 * 60 mL - 381,00 kr
    381,00 kr
    1 * 60 mL
       381,00 kr
  • 524.8 cSt
    Glass bottle
    ASTM D2162
    60 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 60 mL
    1 * 60 mL - 381,00 kr
    381,00 kr
    1 * 60 mL
       381,00 kr
  • 1009 cSt
    Glass bottle
    ASTM D2162
    60 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 60 mL
    1 * 60 mL - 381,00 kr
    381,00 kr
    1 * 60 mL
       381,00 kr
  • 1705 cSt
    Glass bottle
    ASTM D2162
    60 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 60 mL
    1 * 60 mL - 381,00 kr
    381,00 kr
    1 * 60 mL
       381,00 kr
  • 2094 cSt
    Glass bottle
    ASTM D2162
    60 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 60 mL
    1 * 60 mL - 381,00 kr
    381,00 kr
    1 * 60 mL
       381,00 kr