Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels for thermal transfer printers
Labels for thermal transfer printers
Leverandør:   Brady
Labels for thermal transfer printers
Leverandør:  Brady
Certifikater
Labels for thermal transfer printers
Labels for thermal transfer printers
15 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Thermal transfer printer labels for a variety of uses, including centrifuge, Eppendorf and PCR tube, conical and large tube, and vial laboratory applications.
  • Polypropylene labels with permanent acrylic adhesive
  • Gloss finish
  • Thickness 0,076 mm
  • Maximum service temperature is 120 °C
  • Minimum service temperature is –196 °C
Thermal transfer labels are compatible with Brady printers BBP11, BBP12, PR200Plus, PR300Plus, PR600Plus, BP1244, BP1344, BP4000, and BP4320.
Product Family Options
Produktinformation
  • Model
    Materiale
    Klæbestof
    Printing method
    Farve
    Dimensioner
    Pakket
    Tilgængelighed
    Price
  • BRDY302985
    Rectangle and circle printer labels
    Rectangle and circle printer labels
    THT-307-7600-1.5SC
    PP
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    klar
    9,53×25,40 mm
    1500 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.140,00 kr
    1.140,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.140,00 kr
  • BRDY302989
    Rectangle printer labels
    Rectangle printer labels
    THT-301-7600-2.5SC
    PP
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    klar
    9,53×25,40 mm
    2500 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.720,00 kr
    1.720,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.720,00 kr
  • BRDY302990
    Rectangle printer labels
    Rectangle printer labels
    THT-301-7600-3
    PP
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    klar
    9,53×25,40 mm
    3000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.710,00 kr
    1.710,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.710,00 kr
  • BRDY302994
    Rectangle and circle printer labels
    Rectangle and circle printer labels
    THT-304-7600-3
    PP
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    klar
    9,53×25,40 mm
    3000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.880,00 kr
    1.880,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.880,00 kr
  • BRDY302986
    Rectangle and circle printer labels
    Rectangle and circle printer labels
    THT-308-7600-1.5SC
    PP
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    klar
    12,70×25,40 mm
    1500 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.240,00 kr
    1.240,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.240,00 kr
  • BRDY302987
    Rectangle and circle printer labels
    Rectangle and circle printer labels
    THT-309-7600-1.5SC
    PP
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    klar
    12,70×25,40 mm
    1500 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.290,00 kr
    1.290,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.290,00 kr
  • BRDY302984
    Rectangle printer labels
    Rectangle printer labels
    THT-310-7600-2.5SC
    PP
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    klar
    12,70×25,40 mm
    2500 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.880,00 kr
    1.880,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.880,00 kr
  • BRDY302995
    Rectangle and circle printer labels
    Rectangle and circle printer labels
    THT-306-7600-3
    PP
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    klar
    12,70×25,40 mm
    3000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.050,00 kr
    2.050,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.050,00 kr
  • BRDY302991
    Rectangle printer labels
    Rectangle printer labels
    THT-310-7600-10
    PP
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    klar
    12,70×25,40 mm
    10000 labels/pack
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10.000 Items
    1 * 10.000 Items - 5.730,00 kr
    5.730,00 kr
    1 * 10.000 Items
       5.730,00 kr
  • BRDY302982
    Rectangle printer labels
    Rectangle printer labels
    THT-302-7600-1.5SC
    PP
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    klar
    15,24×41,28 mm
    1500 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.480,00 kr
    1.480,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.480,00 kr
  • BRDY302981
    Rectangle printer labels
    Rectangle printer labels
    THT-302-7600-3
    PP
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    klar
    15,24×41,28 mm
    3000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.450,00 kr
    2.450,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.450,00 kr
  • BRDY302988
    Square printer labels
    Square printer labels
    THT-305-7600-2.5SC
    PP
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    klar
    25,40×25,40 mm
    2500 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.420,00 kr
    2.420,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.420,00 kr
  • BRDY302992
    Square printer labels
    Square printer labels
    THT-305-7600-3
    PP
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    klar
    25,40×25,40 mm
    3000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 2.450,00 kr
    2.450,00 kr
    1 * 1 ROL
       2.450,00 kr
  • BRDY302983
    Rectangle printer labels
    Rectangle printer labels
    THT-303-7600-1.5SC
    PP
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    klar
    25,40×48,26 mm
    1500 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.130,00 kr
    1.130,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.130,00 kr
  • BRDY302993
    Rectangle printer labels
    Rectangle printer labels
    THT-303-7600-3
    PP
    Permanent akryl
    Thermal transfer
    klar
    25,40×48,26 mm
    3000 labels/roll
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 ROL
    1 * 1 ROL - 1.880,00 kr
    1.880,00 kr
    1 * 1 ROL
       1.880,00 kr